Vast volume, analoog instelbaar of digitale Easy Calibration
- Met of zonder retourdoseerventiel
- Autoclaveerbaar bij 121 °C
- Verkrijgbaar in drie verschillende modellen voor volumeaanpassing: Vast (vast volume voor standaardtoepassingen; eenvoudige kalibratieaanpassing met meegeleverd hulpmiddel) en Analoog (analoge volumeweergave, snelle volumeaanpassing; eenvoudige kalibratieaanpassing met meegeleverd hulpmiddel)
- Digitale Easy Calibration: eenvoudig af te lezen digitaal scherm; doseervolume kan nauwkeurig en reproduceerbaar worden ingesteld. Easy Calibration-techniek voor aanpassing in een paar seconden zonder hulpmiddel; wijziging van de fabrieksinstelling wordt automatisch aangegeven
- DE-M-markering
- Eenvoudig te kalibreren en aan te passen volgens ISO 9001- en GLP-richtlijnen; wijziging van de fabrieksinstelling wordt automatisch aangegeven
Dispensette® S ondersteunt een zeer groot aantal toepassingen voor het doseren van agressieve reagentia rechtstreeks uit de fles, zoals geconcentreerde basen en
zuren zoals H3PO4, H2SO4 (met bepaalde uitzonderingen zoals HCl, HNO3, HF enzovoort), zoutoplossingen en tal van organische oplosmiddelen. Onderdelen die in contact komen met de vloeistof, zijn vervaardigd van borosilicaatglas, keramiek, platina-iridium, ETFE, FEP, PFA, PTFE en PP (veiligheidsschroefdop van afgiftebuis). Kleurcode: Rood.
* Speciale vaste volumes: 0,5 -100 ml (aangeven bij het bestellen)
Bestelinformatie: Dispensette® S wordt geleverd met DE-M-markering, prestatiecertificaat, telescopische aanzuigslang, recirculatieslang (optioneel), montagegereedschap en adapters van PP.