CO₂-incubatoren met heteluchtsterilisatie, C-serie
Leverancier: Binder
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
390-0925EA 6721 EUR
BIND9040-0112
CO₂-incubatoren met heteluchtsterilisatie, C-serie
De C-170 CO2-incubator biedt ideale, reproduceerbare groeicondities voor celculturen. De unieke, obstructievrije kamer van diepgetrokken roestvrij staal is zeer eenvoudig te reinigen. De uniforme groeicondities worden geleverd door het VENTAIR™-mantelsysteem, dat zorgt voor nauwkeurige temperaturen, een homogene temperatuurverdeling en snelle hersteltijden.
  • Naadloze, diepgetrokken roestvrijstalen binnenkamer zonder ventilator en een tweedelig rek zonder schroefverbindingen voor meer hygiëne
  • Dankzij automatische sterilisatie met hete lucht bij 180 °C worden sporen en bacteriën verwijderd
  • Regelaar met ledscherm voor gelijktijdige weergave van temperatuur en CO2-concentratie
  • CO2-invoer via een gepatenteerd gasmengingskop
  • Elektronisch autodiagnostisch systeem met visueel en akoestisch alarm, en een potentiaalvrij contact voor centrale bewaking
  • Onafhankelijk temperatuurbeveiligingsapparaat klasse 3.1 (DIN 12880) met visueel en akoestisch temperatuuralarm, beschermt de monsters en de incubator
  • Stabiele pH-waarden door korte CO2-hersteltijden met een afwijkingsvrij infrarood CO2-meetsysteem
Bovendien wordt hierdoor de thermische afbraak van de celgroei als gevolg van het incidenteel openen van de deur geminimaliseerd en zorgt het Permadry®-bevochtigingssysteem met dubbele bak voor een hoge vochtigheid en condensaatvrije binnenwanden. De eenheden kunnen worden gestapeld met de stapeladapter om ruimte te besparen en hebben een nauw aansluitende glazen binnendeur van veiligheidsglas en een 2-punts deurvergrendeling.
Leveringsinformatie: wordt geleverd met 3 geperforeerde roestvrijstalen legplaten en Binder-testcertificaat. Optionele ethernetinterface voor communicatiesoftware van APT-COM™ DataControlSystem. Kalibraties en validaties mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke VWR-verkoopkantoor.