Labelprinter BBP™12
Leverancier: Brady
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
116-0606EA 457 EUR
116-0606 116-0605 116-0608 BRDY198594 BRDY198595 BRDY198596 116-0609 BRDY198597 BRDY198600 BRDY195967 116-0610 BRDY195966
Labelprinter BBP™12
printers Label Printers
De BBP™12 tafelmodel labelprinter is een compact, betrouwbaar en betaalbaar instapmodel printer voor identificatie van kabels, onderdelen, producten en laboratoriummonsters voor klanten die kleine aantallen van verschillende kwaliteitsvolle identificatielabels vereisen. De printer kan op tal van materialen in verschillende groottes printen: nylonweefsel, papier, polyester, polyimide, polyolefin, polypropyleen, manipulatieveilige materialen, vinyl (ook zelflaminerend), vinylweefsel. Voor het maken van labels, tapes, kabelmerkers en krimpkousen (zowel laddervorm als continu).
  • Nauwkeurig geprinte afbeeldingen: 300 dpi zorgt voor een goede printresolutie
  • Ondersteunt tal van materialen van 10 tot 112 mm breed
  • Eenvoudig te gebruiken door de intuïtieve software-interface en het LCD-kleurenscherm
  • Kan binnen een netwerk of afzonderlijk gebruikt worden
  • Printsnelheid: 100 mm/s
  • Realtime klok functie
Leveringsinformatie: De LAB-KIT bevat de BBP12 labelprinter met een afwikkelaar, USB-kabel, netkabel, product-cd, snelstartgids, een LabelMark Pro cd.