VWR®, Testzeven, 300×60 mm
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
510-2703EA 208 EUR
510-2703 510-2747 510-2702 510-2746 510-2749 510-2705 510-2704 510-2748 510-2707 510-2706 510-2709 510-2708 510-2750 510-2752 510-2751 510-2710 510-2754 510-2753 510-2712 510-2756 510-2755 510-2711 510-2736 510-2779 510-2735 510-2738 510-2737 510-2739 510-2783 510-2782 510-2785 510-2741 510-2784 510-2740 510-2743 510-2787 510-2786 510-2742 510-2745 510-2701 510-2744 510-2700 510-2788 510-2781 510-2780 510-2769 510-2725 510-2724 510-2768 510-2727 510-2726 510-2729 510-2728 510-2772 510-2771 510-2774 510-2697 510-2730 510-2773 510-1244 510-2699 510-2776 510-2732 510-2731 510-2698 510-2775 510-2734 510-2778 510-2777 510-2733 510-2770 510-2758 510-2714 510-2713 510-2757 510-2716 510-2759 510-2715 510-2718 510-2717 510-2719 510-2761 510-2760 510-2763 510-2762 510-2765 510-2721 510-2764 510-2720 510-2723 510-2767 510-2766 510-2722
VWR®, Testzeven, 300×60 mm
Zeven Testzeven
Frame: Roestvrij staal; geweven draaddoek: Roestvrij staal, ISO 3310, ASTM E11, BS 410, AFNOR.
Optioneel: Keuringscertificaat van kalibratie 3,1 volgens DIN EN 10204 met meetresultaten van een specifieke test.
Zeven en accessoires van andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.
Voor een volledig overzicht kunt u terecht op www.vwr.com.
Alle zeven worden geleverd met serienummer en een certificaat van overeenstemming met de order 2,1 volgens DIN EN 10204. Verdere certificaten en kalibratiediensten zijn beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Avantor-verkoopkantoor.
Leveringsinformatie: Standaard geleverd met een certificaat van overeenstemming 2,1 volgens DIN EN 10204.