VWR®, Testzeven, 100×45 mm
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
510-0525EA 151 EUR
510-0525 510-0524 510-0527 510-0526 510-0529 510-0528 510-0530 510-0532 510-0531 510-0534 510-0533 510-0514 510-0513 510-0516 510-0515 510-0518 510-0517 510-0519 510-0521 510-0520 510-0523 510-0522 510-0502 510-0547 510-0503 510-0546 510-0504 510-0549 510-0505 510-0548 510-0506 510-0507 510-0508 510-0509 510-0550 510-0552 510-0551 510-0510 510-0553 510-0511 510-0512 510-0536 510-0535 510-0538 510-0537 510-0539 510-0541 510-0540 510-0543 510-0542 510-0500 510-0545 510-0544 510-0501
VWR®, Testzeven, 100×45 mm
Zeven Testzeven
Frame: Roestvrij staal; geweven draaddoek: Roestvrij staal, ISO 3310, ASTM E11, BS 410, AFNOR.
Optioneel: Keuringscertificaat van kalibratie 3,1 volgens DIN EN 10204 met meetresultaten van een specifieke test.
Zeven en accessoires van andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.
Voor een volledig overzicht kunt u terecht op www.vwr.com.
Alle zeven worden geleverd met serienummer en een certificaat van overeenstemming met de order 2,1 volgens DIN EN 10204. Verdere certificaten en kalibratiediensten zijn beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Avantor-verkoopkantoor.
Leveringsinformatie: Standaard geleverd met een certificaat van overeenstemming 2,1 volgens DIN EN 10204.