Automatische Kjeldahl-analysator, UDK 169
Leverancier: VELP Scientifica
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
709-0139EA 0 EUR
709-0139 709-0140 709-0141
Automatische Kjeldahl-analysator, UDK 169
Destillatiesystemen Kjeldahl-destillatiesystemen
Het UDK 169-distillatie en -titratiesysteem is ontworpen voor het uitvoeren van stikstof- en eiwitbepalingen volgens de Kjeldahl-methode (TKN) in de levensmiddelen- en diervoederindustrie en voor verschillende andere toepassingen op het gebied van de milieu-inspectie (fenolen, stikstof in water, slib, bodem en smeermiddel) en tevens in de chemische en
farmaceutische industrie na nauwkeurige vertering van het monster.
  • Programmeerbare toevoeging van boorzuur, water, natriumhydroxide
  • Niet nodig de distillatietijd in te stellen bij titreren
  • Is voorzien van een door AOAC aanbevolen colorimetrische titrator
  • Instelbaar uitgangsniveau voor stoomproductie 10% - 100%
  • Automatische verwijdering van resten uit titrator en monsterbuisjes
  • Bibliotheek met 55 programma's (31 voorgedefinieerd, 24 aanpasbaar)
Het systeem heeft een zeer corrosiebestendige behuizing van technopolymeer en is gebouwd rond de sterke 'nuldruk'- stoomgenerator. De titanium condensator en spatkop van technopolymeer zorgen voor een ultieme stikstofanalyse met nauwkeurige bepalingen. Met de uiterst nauwkeurige pompen en buret wordt een constante en nauwkeurige dosering van reagentia verkregen.
Het UDK-distillatie- en -titratiesysteem biedt directe rapportage, krachtige gegevensverwerking met ingebouwd archief voor gegevensopslag, ingang voor weeggegevens, uitvoer naar pc, geheugenstick, printer in een veelgebruikte indeling, via ethernet en usb.
UDK 169 met AutoKjel
Geautomatiseerde, veilige werking met maximale productiviteit
Continu proces voor 24 monsters van 250 ml of 21 monsters van 400 ml
Toevoer- en afvoerbuizen met sensor
Bediening zonder toezicht