Digitale stopwatch/herhalingstimer, Traceable®
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWRU62374-000
Digitale stopwatch/herhalingstimer, Traceable®
Schokbestendige behuizing van ABS-kunststof.
  • Timingscapaciteit: 9 uur, 59 minuten, 59 seconden en 99 honderdsten
  • Functies: één actie, time-out/time-in, cumulatieve splitsing, intervalsplitsing, continue timing
  • Dubbele display geeft cumulatieve en intervalsplitsing aan
  • De herhalingstimer biedt een herhaalfunctie voor aftellen naar het alarmtijdstip
  • Wanneer nul wordt bereikt, gaat het timeralarm af en wordt het aftellen vanaf de geprogrammeerde tijd herhaald
  • Acht oproepbare geheugenplaatsen
  • Klokfunctie
Certificaten: Voldoet aan ISO/IEC 17025; geaccrediteerd door A2LA. Geeft de traceerbaarheid volgens NIST-normen aan.
Leveringsinformatie: Geleverd met sleutelkoord, batterij en Traceable®-certificaat.