VWR®, Digitale stopwatch
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
609-0213EA 64.4 EUR
VWRU62379-200 609-0213
VWR®, Digitale stopwatch
Timers Digitale stopwatches
  • Timingscapaciteit: 9 uur, 59 minuten, 59 seconden en 99 honderdsten
  • Functies: timing met één actie, time-out/time-in, continue timing, cumulatieve splitsing, intervalsplitsing, aftellen I en II, automatisch herhalen, programmeerbare timing
  • Scherm met drie regels waarop tegelijkertijd de looptijd, cumulatieve splitsing en intervalsplitsing worden weergegeven
  • De herhalingstimer biedt een herhaalfunctie voor aftellen naar het alarmtijdstip
  • Zestig geheugenplaatsen voor alle splitsingen, weergave van monsternummers 1-60 en weergave van langste, kortste en gemiddelde tijd bij intervalsplitsing
  • Klokfunctie (tijdstip, datum, dag van de week, alarmtijdstip)
Certificaten: Voldoet aan ISO/IEC 17025; geaccrediteerd door A2LA. Geeft de traceerbaarheid volgens NIST-normen aan.
Leveringsinformatie: Geleverd met sleutelkoord, batterij en certificaat.