- Automatisch dynamisch bereik selecteert het optimale leesbereik op basis van de signaalintensiteit
- Slimme veiligheidscontroles helpen het instrument en monsters te beschermen tegen gebruikersfouten
- Autokalibratie en zelfdiagnose voor vertrouwen in resultaten
- Nauwkeurige temperatuurregeling voor temperatuurkritische toepassingen
- Geïntegreerde gasregelmodule (optioneel) voor het instellen van CO₂- en O₂-concentraties voor celgebaseerde assays
- Optionele dispensers voor gelijktijdige afgifte en meting voor signaalbewaking aan het begin van een reactie
SkanIt-software (beschikbaar in 9 talen):
Intuïtieve gebruikersinterface voor een vereenvoudigde meetopstelling
Virtual pipette™-hulpmiddel voor eenvoudig definiëren van monsters op basis van de opmaak van de plaat
Ingebouwde berekeningsopties voor een eenvoudigere gegevensverwerking
Handmatig of automatisch gegevens exporteren naar elke locatie
Meetgegevens worden continu opgeslagen in de database; hiermee wordt gegevensverlies als gevolg van onderbrekingen, zoals bij een stroomstoring of per ongeluk afsluiten, voorkomen
Verkrijgbaar in 2 edities: de Research Edition (meegeleverd) of Drug Discovery Edition
Absorbance:
Plate types: 6 to 384 well plates
Wavelength selection: Double monochromators
Wavelength range: 200 to 1000 nm
Light source: Xenon flash lamp
Read out range: 0 to 6 Abs
Linear measurement range: 0 to 4 Abs (96-well plate) at 450 nm, ±2%; 0 to 3 Abs (384-well plate) at 450 nm, ±2%
Accuracy: 0,003 Abs or ±2%, at 200 to399 nm (0 to 2 Abs); 0,003 Abs or ±1%, at 400 to 1000 nm (0 to 3 Abs);
Precision: SD <0,001 Abs or CV <0,5%, at 450 nm (0 to 3 Abs)
Fluorescence intensity:
Plate types: 6 to 1536 well plates
Wavelength selection: Double excitation and emission monochromators
Excitation wavelength range: 200 to 1000 nm
Emission wavelength range: 270 to 840 nm
Light source: Xenon flash lamp
Sensitivity: Top reading: <0,4 fmol fluorescein/well (black 384-well plate); Bottom reading: <4 fmol fluorescein/well, (clear bottom black 384-square well plate)
Dynamic range: Top reading >6 decades; Bottom reading >5,5 decades
Time-resolved fluorescence:
Plate types: 6 to 1536 well plates
Wavelength selection: Filters (spectral scanning with double excitation and emission monochromators)
Excitation wavelength range: Fixed to 334 nm (spectral scanning 200 to 840 nm)
Emission wavelength range: 400 to 700 nm (spectral scanning 270 to 840 nm)
Light source: Xenon flash lamp
Sensitivity: <1 amol Eu/well (white low volume 384 well plate)
Dynamic range: >6 decades
Luminescence:
Plate types: 6 to 1536 well plates (spectral scanning 6 to 384 well plates)
Wavelength selection: Direct or filters (spectral scanning with double monochromators)
Wavelength range: 360 to 670 nm
Sensitivity: <7 amol ATP/well (white 384-well plate)
Dynamic range: >7 decades
AlphaScreen:
Plate types: 6 to 1536 well plates
Wavelength selection: Filters
Excitation wavelength range: Fixed to 680 nm
Emission wavelength range: 400 to 660 nm
Light source: LED
Sensitivity: <100 amol phosphotyrosine/well (white 384-well plate)
Dispensing:
Plate types: 6 to 384 well plates
No. of dispensers: None, one or two
Syringe size: 1 ml (standard), 5 ml (optional)
Dispensing volume: 2 to 5000 μl, in 1 µl increments (1 ml syringe); 5 to 25 000 μl, in 5 µl increments (5 ml syringe)
Accuracy: <1 μl with 50 μl (0,4 mm tip), <0,2 μl with 5 μl (0,25 mm tip)
Precision: <1 μl with 50 μl (0,4 mm tip), <0,25 μl with 5 μl (0,25 mm tip)
Dead volume: Reagent loss <100 μl; Total tubing volume <800 μl
Bestelinformatie: Neem contact op met Avantor voor meer technische specificaties met betrekking tot alle beschikbare modules voor de Varioskan® LUX en ingebouwde dispensers, incubator en schudder.