Labelprinters, tafelmodel, BBP™35 en BBP™37
Leverancier: Brady
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BRDY198560EA 3738.8 EUR
BRDY198560 BRDY198562 116-0596 116-0595 116-0598 116-0597 116-0600 116-0599 116-0602 116-0601
Labelprinters, tafelmodel, BBP™35 en BBP™37
printers Label Printers
De BBP™35 en BBP™37 pictogram- en labelprinters met een printresolutie van 300 dpi printen pictogrammen en labels in een groot aantal kleuren en formaten voor een sterke visuele impact op de werkplek.
  • Meerdere afdrukkleuren
  • Automatische labelinstelling
  • Materiaalwissels in slechts 20 seconden, printlinten en labels gewoon laten vallen zonder ingewikkelde draden of assemblage
  • Printsnelheid van 12,7 cm/seconde
  • Ingebouwde intuïtieve functies voor een eenvoudige bediening
  • Maximale labelbreedte: 101 mm
BBP™37 extra functies.
Snijden op maat met ingebouwd XY-snijfunctie
Snijd vormen en tekst of maak labels die voldoen aan de vereisten van de gebruiker
Leveringsinformatie: Printer wordt geleverd met stroomkabel, USB-kabel, reinigingskit, reinigingstool voor snijmes en snelstartgids.