U heeft gezocht op: Filmapplicators
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (391-1278)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Aanbevolen zachte rubber roller voor een strakke en consistente bevestiging van kleeffolies op microplaten.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (732-3335)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De doppenmat-applicator is compact, draagbaar en zeer eenvoudig te gebruiken. Er is slechts één werking van het systeem vereist voor een nauwkeurige e...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (391-0241)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Afdichtfilmapplicator, VWR®, Spatel voor filmbevestiging, niet-steriel
UOM: 1 * 5 ST
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: Spiral type applicator with a film width of 250 mm and available in ranges from 4 to 200 μm. Ideal for application of film onto thin materials, such a...
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: Bird-type film applicators feature one flat edge and one application side for applying a pre-defined coating thickness. Bird-type applicator single ga...
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: Multi-functional film applicator with 4 application sides for applying paint films of 4 different predefined thicknesses. The applicators are availabl...
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: Prismatic film applicator with four application sides for applying paint films of four different predefined thicknesses. The prism applicators are ava...
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: Stainless steel spiral applicators with a film width of 320 mm are round bars tightly wound with stainless steel wire. The diameter of the wire, in wo...
Catalogus nummer: (732-0907)
Leverancier: Corning
Omschrijving: Axygen® EASY PRESS is een handmatig apparaat dat eenvoudige en effectieve bevestiging van Axymat™ en/of Impermamat™ afdichtmatten voor 24-, 48-, 96- o...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: Cylindrical film applicator with four application sides for applying paint films of four different predefined thicknesses in film width 60 or 80 mm. S...
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: The Automatic Film Applicator Standard provides a reliable basis to apply coating films to test charts, panels or foils in a uniform and reproducible ...
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: Adjustable Micrometer Film Applicator. The applicator blade can be adjusted in 10 μm increments by means of 2 μm heads, over a gap size from 0 to 8 mm...
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: Temperature gradient plate for determining minimum film forming temperature (MFFT) test. The instrument can be used to define the white point/glass tr...
Catalogus nummer: (SIMEVF1550)
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: Multi-functional film applicator (Octoplex) with 8 pre-defined thickness sides for applying paint films of 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 µm. Fil...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (732-1380)
Leverancier: Corning
Omschrijving: Axygen® afdichtfilm roller is een duurzame en efficiënte roller voor bevestiging van afdichtfilms op elke plaat. Het robuuste kunststof handvat en de ...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (SIMEVF1590)
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: Ideal for applying paint with use of a automatic film applicator or drying time recorder.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom