Recirculatie filterafzuigkappen, Captair® Smart en Midcap 321
Leverancier: Erlab
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
captair®
135-2197EA 3243 EUR
135-2197 132-1125 132-1144 ERLAA60B0/BE 132-1135 132-1137 ERLAA60D0/BE 132-1146 132-1344 ERLAA60A0/K 135-2196 ERLAA60C/BE ERLAA60C0/AS 132-1136 132-1138 135-2204 135-2802 ERLAA60D0/AS ERLAA60B0/F ERLAA60C0/BE 132-1134 135-2320 132-1343 132-1143 ERLAA60B0/AS 135-2801 ERLAA60B0/K 135-2319 132-1145 132-1129 ERLAA60A0/F
Recirculatie filterafzuigkappen, Captair® Smart en Midcap 321
Zuurkasten en behuizingen Afzuigkappen zonder afvoer
De nieuwe Captair® Smart recirculatie filterkappen zijn ontworpen volgens een eenvoudige en innovatieve manier van communiceren. Smart-technologie: eenvoudige en intuïtieve communicatie door middel van een lichtbalk dat de status van de kap aangeeft. Via een eenvoudig lichtpatroon wordt aangegeven of de luchtstroom afneemt, of er een ventilator defect is en of er een filterverzadiging is waargenomen.
  • Met de unieke Flex-filtratie van Erlab kunnen de meeste laboratoriumtoepassingen worden beheerd
  • Er zijn nieuwe sensoren toegevoegd voor detectie van oplosmiddelen, zuren en formaldehyde
  • Laag stroomverbruik
  • Nieuwe elektronische anemometer voor het bewaken van de intredesnelheid
  • Het schuine venster onder een hoek van 6° biedt optimale zichtbaarheid en een ergonomische werkruimte
  • Grote openingen voor eenvoudige toegang tot het werk
De nieuwe Captair® Smart recirculatie filterkappen zijn ontworpen volgens een eenvoudige en innovatieve manier van communiceren. Smart-technologie: eenvoudige en intuïtieve communicatie door middel van een lichtbalk dat de status van de kap aangeeft. Via een eenvoudig lichtpatroon wordt aangegeven of de luchtstroom afneemt, of er een ventilator defect is en of er een filterverzadiging is waargenomen.
Het configureerbare filtersysteem boven de behuizing kan worden ingesteld voor het filteren van gassen, oplosmiddelen, poeders en deeltjes. De gebruiker en het laboratorium worden beschermd door veilig en efficiënt lucht in de ruimte te laten recirculeren en door gezuiverde lucht, vrij van toxisch gevaarlijke dampen en geuren, terug in de ruimte te voeren.
De eGuard-app kan worden gedownload en vormt een afstandsbediening waarmee de gebruiker de filterkast kan bewaken en de instellingen kan wijzigen. De app stuurt tevens veiligheidswaarschuwingen rechtstreeks naar de mobiele telefoon, tablet of pc.
  • Met de unieke Flex-filtratie van Erlab kunnen de meeste laboratoriumtoepassingen worden beheerd
  • Er zijn nieuwe sensoren toegevoegd voor detectie van oplosmiddelen, zuren en formaldehyde
  • Laag stroomverbruik
  • Nieuwe elektronische anemometer voor het bewaken van de intredesnelheid
  • Het schuine venster onder een hoek van 6° biedt optimale zichtbaarheid en een ergonomische werkruimte
  • Grote openingen voor eenvoudige toegang tot het werk
De constructie is gemaakt van corrosiebestendig, geepoxeerd staal, gecoat met zuurbestendig polymeer, de zij- en voorpanelen zijn gemaakt van chemisch bestendig acryl
Typen koolstoffilters:
AS: Voor organische dampen
BE: Polyvalent voor zure en organische dampen
F: Voor formaldehydedampen
K: Voor ammoniakdampen
HP: H14 HEPA filter voor poeders
AS: Voor organische dampen
Certificaten: Voldoet aan AFNOR NFX 15 211/ANSI, BS 7989, DIN 12 927 - EN 1822 (HEPA H14- en ULPA U 17-filter) - CE-markering
BE: Polyvalent voor zure en organische dampen
F: Voor formaldehydedampen
K: Voor ammoniakdampen
HP: H14 HEPA filter voor poeders
Voldoet aan AFNOR NFX 15 211/ANSI, BS 7989, DIN 12 927 - EN 1822 (HEPA H14- en ULPA U 17-filter) - CE-markering