Transporttrolley, MT Mieltrans
Leverancier: Miele
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
141-0393EA 3515 EUR
141-0393
Transporttrolley, MT Mieltrans
Transportwagens
Voor het opslaan en transporteren van manden en inzetstukken op 4 niveaus.
  • Instelbaar tot 102,5 mm
  • Op 4 vergrendelbare zwenkwielen