CO₂-incubatoren, BBK 6220
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
390-0171EA 0 EUR
HERA50035416
CO₂-incubatoren, BBK 6220
De BBK 6220 met ingebouwde koeling is een CO2-incubator voor algemeen gebruik geschikt voor alle toepassingen en vervolledigt de 6000-reeks. Aanvullende koelfunctie biedt incubatie bij lage temperaturen. Deze functie is ideaal in mariene biologie en viskwekerijen. De combinatie van een koelsysteem en een verwarmingssysteem met luchtmantel zorgt voor een optimale temperatuur en vochtigheid.
  • Koelapparaat met aansluiting aan een compacte tafelmodel koelingsthermostaat
  • Microprocessorbesturing
  • Automatische opstart en automatische nulaanpassing van CO2-meetcel
  • Onafhankelijke elektronische oververhittingsbeveiliging met afzonderlijke sensor
  • Verwarmde buitendeur en glazen binnendeur
  • Metalen legplanken in één stuk
De BBK 6220 met ingebouwde koeling is een CO²-incubator voor algemeen gebruik geschikt voor alle toepassingen en vervolledigt de 6000-reeks. Aanvullende koelfunctie biedt incubatie bij lage temperaturen. Deze functie is ideaal in mariene biologie en viskwekerijen. De combinatie van een koelsysteem en een verwarmingssysteem met luchtmantel zorgt voor een optimale temperatuur en vochtigheid.
  • Koelapparaat met aansluiting aan een compacte tafelmodel koelingsthermostaat
  • Microprocessorbesturing
  • Automatische opstart en automatische nulaanpassing van CO2-meetcel
  • Onafhankelijke elektronische oververhittingsbeveiliging met afzonderlijke sensor
  • Verwarmde buitendeur en glazen binnendeur
  • Metalen legplanken in één stuk