Draadloze temperatuur- en vochtigheiddataloggers, AiroSensor
Leverancier: SenseAnywhere
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AiroSensor
620-2405EA 365 EUR
620-2405 SENA0630125977842 620-2402 620-2404 620-2403 SENA0630125977859
Draadloze temperatuur- en vochtigheiddataloggers, AiroSensor
Dataloggers
Air Sensor is een nieuwe generatie van draadloze dataloggers met ultralaag vermogenverbruik die verbinding maken met de Cloud. Het verzamelt nauwkeurige gegevens over de temperatuur en vochtigheid op programmeerbare vooraf ingestelde intervallen en stuurt het naar de centrale database in de Cloud. In de Cloud worden de gegevens bewaard in een online account en opgeslagen voor 5 jaar. Voor stationair gebruik of transport.
  • Compact en robuust: een ultrasoon gelaste PC-ABS behuizing die waterdicht (IP 67) is en iets groter dan 2×3×4 cm is
  • Onmiddelijk installeerbaar in een vriezer of koelkast, zonder kabels
  • Tot 600 m bereik
  • Geen onderhoud, geen software te installeren, geen PC om in te investeren, niets om een back-up van te maken en up-to-date te houden, de data is overal direct beschikbaar op een smart-apparaat
  • Geen knoppen, geen schakelaars, volledig regelbaar vanaf de Cloud
  • Levert meer dan een miljoen metingen naar de Cloud met de ingebouwde batterij
  • Volledig plug-and-play: de gebruiker verbindt gewoon het AccessPoint met zijn netwerk en installeert de AiroSensor in de ruimte die hij wil controleren
  • QR-code: geeft de Sensor zijn interactieve weergave door gewoon te scannen met een smartphone of tablet
  • Levensduur batterij tot 10 jaar, met een interval van 5 min
Toepassingen: Koelketen (overeenstemming met BBP en HACCP), toezicht op temperatuur en vochtigheid van de goederen tijdens de volledige opslag- en distributieketen, door gewoon de AiroSensor op de goederen te bevestigen, toezicht vanop afstand van koelers, diepvriezers in magazijnen, winkels of trailers.
Hoe het werkt:
AiroSensor communiceert via AccessPoints (draadloze communicatie tussen de AccessPoints en de Airosensor tot 600 m)
De logger herkent automatisch AccessPoints (naadloze roaming, geen koppeling of installatie)
AccessPoints sturen het bericht door (wordt niet opgeslagen) van de logger naar de database in de Cloud
De database slaat de boodschap veilig op en antwoordt dat het bericht is ontvangen
De logger ontvangt het antwoord van de database en verwijdert het bericht uit het geheugen
Alleen de eigenaar van de logger kan toegang krijgen tot de gegevens met behulp van elk apparaat dat op het internet aangesloten is
Software in de Cloud zorgt voor de integriteit van het netwerk, de monitoring en de alarmering
De startkit bevat alles wat je nodig hebt om je goederen te monitoren. Je netwerk kan gemakkelijk uitgebreid worden door meer AiroSensors te kopen.
Note: AiroSensors can only be activated with Credits. 1 Credit is a 1 year subscription for 1 data logger. Motion detection has 3-axis, sensitivity 0 to 16 g, sensitivity remotely programmable.
* RTLS= real time location system
Certificaten: EN 12830 class 1, storage and transport, climatic environment type: D CE, EN 300328, EN 55022.