VWR® VisiScope® TL384 M, metallurgische microscoop
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® VisiScope®
630-1939EA 2680 EUR
630-1939
VWR® VisiScope® TL384 M, metallurgische microscoop
Microscopen
Staande metallurgische microscoop met IOS W-plan MET-doelstellingen voor routinematige en educatieve laboratoriumtoepassingen. Met LED-lichtbron voor zowel invallende als doorvallende verlichting.
  • Observatiemodi: Brightfield (invallend en doorvallend licht), eenvoudige polarisatie (invallend licht)
  • Efficiënte en energiebesparende LED-lamp met helderheidsregeling
  • Abbe-condensor met irisdiafragma en gegradueerde N.A.-schaal
  • Monstertafel met gehard glasplaat
  • Moderne, ergonomische standaard, instelbare scherpstelspanning en eindaanslag
Leveringsinformatie: Wordt gebruiksklaar geleverd met oculairs, objectieven en multi-plug voeding.