VWR® VisiScope® BL254 T1, Digitale microscoop
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® VisiScope®
630-2673EA 1850 EUR
630-2673
VWR® VisiScope® BL254 T1, Digitale microscoop
Microscopen
Educatieve en laboratoriummicroscoop met geïntegreerde camera en afneembare tablet.
  • Gegoten frame voor hoge stabiliteit en ergonomie tijdens observaties met doorvallend licht
  • Tablet op de microscoop in alle richtingen draaibaar en makkelijk los te maken
  • Grote opening achter het draaibare neusstuk kan als handvat worden gebruikt
  • N-plan doelstellingen met anti-schimmelbehandeling
  • Witte verlichting met lichtintensiteit geregeld via een knop
  • Efficiënte LED-spaarlamp
Meertalige tablet met touchscreen voor draadloze of Bluetooth®-verbinding en aangedreven door een tweecellige Li-Ion-batterij. Zie de bijgevoegde documentatie voor meer informatie.
Bestelinformatie: Keyboard for tablet is sold separately.
Leveringsinformatie: Wordt gebruiksklaar geleverd met oculairs, objectieven, OTG-kabel (micro-B naar USB-A), USB-camerakabel (micro-B naar USB-B). Inclusief beeldanalyse ProView-software.