De nieuwe Captair® Smart leidingloze filterkappen zijn ontworpen volgens een eenvoudige en innovatieve manier van communiceren. Smart-technologie. eenvoudige en intuïtieve communicatie door middel van een lampje dat de status van de kap aangeeft. Via een eenvoudig lichtpatroon wordt aangegeven of de luchtstroom afneemt, of er een ventilator defect is en of er een filterbreuk.
- Met de unieke Flex-filtratie van Erlab kunnen de meeste laboratoriumtoepassingen worden beheerd
- Er zijn nieuwe sensoren toegevoegd voor detectie van oplosmiddelen, zuren en formaldehyde
- Laag stroomverbruik
- Nieuwe elektronische anemometer voor het bewaken van de aanstroomsnelheid
- Het schuine venster onder een hoek van 6° biedt optimale zichtbaarheid en een ergonomische werkruimte
- Grote openingen voor eenvoudige toegang tot het werk
Het configureerbare filtersysteem boven de behuizing kan worden ingesteld voor het filteren van gassen, oplosmiddelen, poeders en deeltjes. De gebruiker en het laboratorium worden beschermd door veilig en efficiënt lucht in de ruimte te laten recirculeren en door gezuiverde lucht, vrij van toxisch gevaarlijke dampen en geuren, terug in de ruimte te voeren.
De eGuard-app kan worden gedownload en vormt een afstandsbediening waarmee de gebruiker de kap kan bewaken en de instellingen kan wijzigen. De app stuurt tevens veiligheidswaarschuwingen rechtstreeks naar de mobiele telefoon, tablet of pc.
De constructie is gemaakt van corrosiebestendig, elektrolytisch gegalvaniseerd staal, gecoat met zuurbestendig polymeer, de zij- en voorpanelen zijn gemaakt van chemisch bestendig acryl.
Types of carbon filters:
AS: For organics vapours
BE: Polyvalent for acid and organic vapours
F: For formaldehyde vapours
K: For ammonia vapours
HP: H14 HEPA filter for powders
Certificaten: Voldoet aan AFNOR NFX 15 211/ANSI, BS 7989, DIN 12 927 - EN 1822 (HEPA H14- en ULPA U 17-filter) - CE-markering.