Platte doppen of doppen met plugafdichting
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
525-0923EA 66.2 EUR
525-0923
Platte doppen of doppen met plugafdichting
Sluitingen Reageerbuissluitingen
Polyethyleen, paars. Duurzaam productontwerp door gebruik van zuivere harsen.
Sluiting voor gebruik met VWR-buisjes van 50 ml. Niet-steriel. Niet autoclaveerbaar.