Trimmessen en handgrepen, FEATHER®
Leverancier: PFM Medical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FEATHER®
FEAT205540001EA 164 EUR
FEAT205540001 FEAT205530001 FEAT205550001 FEAT205560000 FEAT205570000 FEAT205500000_U FEAT205500000 FEAT205500001
Trimmessen en handgrepen, FEATHER®
Microtomen Messen en handgrepen
De koolstofstalen trimmessen zijn speciale messen voor het snijden van weefselmonsters zonder vervormingen. De kunststof handgrepen van het trimmes zijn gemaakt van hittebestendig kunststof en dankzij hun ergonomische ontwerp zijn ze bijzonder eenvoudig vast te houden. Het stevig gemonteerde mes kan eenvoudig bevestigd en verwijderd worden.
  • Superscherpe messen