Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Moisture Analysers, MBT 163M (VWR®)
Leverancier: VWR Collection
Order
Expand All / Collapse All
Inhoud Omschrijving Model VPE Precisie Reproduceerbaarheid Lineariteit VWR catalogus nummer Hoeveelheid
160 g Vochtigheidsbalans MBT 163M 1 0,18 % 0,001 g ±0,003 g 611-3453
160 g Vochtbalans met kalibratiecertificaat MBT 163M 1 0,18 % 0,001 g ±0,003 g 611-3717
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specificaties
Inhoud 160 g
Aflezing Touchscreen TFT 5'' (800x480 p) Aanraakscherm TFT 5'' display (800×480 p)
Weergegeven resultaten % vochtigheid, % droog residu, % ATRO, gewicht (g) % vochtgehalte ; % droogrest ; % ATRO ; gewicht (g)
Eindpunt-/analysemodus Droogmodi: Tijdsmodus (1 - 99 min), % autostop of volledige autostop (g), handmatig
Verwarmingstype Halogeen infraroodlamp Halogeen-infrarood lamp
Lineariteit ±0,003 g
Vochtbereik 0 - 100 %
Programmageheugen 300/gebruiker (max. 10 gebruikers)
Reproduceerbaarheid Std. Dev. ±0,18 % (2 g monster) standaardafw. ±0,18 % (2 g monster)
Temperatuurbereik 35...160 °C
Tijdschakelaar 1 - 99 min
Gewicht 6,1 kg
b×d×h 215×345×235 mm
Afleesbaarheid 1,0 mg
Pangrootte Ø 100 mm
Droogprogramma’s Standaard, snel, traag, stapsgewijs (ramped steps)
Data printed Testresultaten met grafiek van de volledige droogcyclus, productbeschrijving, aanpasbare titel, GLP-gegevens, kalibratiegegevens van de balans en de thermometer Test resultaat met grafiek van de volledige droogcyclus, product beschrijving, aanpasbare hoofding, GLP data, kalibratiegegevens van de balans en de thermometer
WRITE A REVIEW
Need help?
  • Whatever you have to say, positive or negative, is important to us.
  • Providing feedback takes only seconds.
  • Your feedback will be made available to the public on the web.
VWR.com will publish your name as vwr.com user.
You can use this name, or edit and save a nickname.
We recommend authors use their first and last initial.
Please confirm the industry you work in
Example: Pharmaceutical
Please confirm your role
Example: Clinical Trial Assistant
Please confirm your location
Example: New York, NY
REVIEWS (0)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Sort all by:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter 'X' if unknown for VWR Chemicals. Enter a space if unknown for Merck Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Of
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Catalogus nummer Availability Unit Uw prijs Price Per Hoeveelheid
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN