VWR®, Vrieskisten met ultralage temperatuur, −86 °C
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
471-1138EA 10780 EUR
471-1138
VWR®, Vrieskisten met ultralage temperatuur, −86 °C
Vriezers Ultra lage temperatuur vriezers
Deze vrieskisten zijn ontworpen voor monsterbescherming en gebruiksgemak.
  • Handig informatiecentrumsysteem voor controle en toezicht
  • Polystyreen deksels aan de binnenkant om verlies van koude lucht te verminderen en temperatuurherstel na opening van de deur te verbeteren
  • Isolatie: hogedichtheid HFC geblazen PU-schuim (127 mm)
  • 2" vergrendelbare wieltjes voor een gemakkelijke installatie
  • Koelmiddel: R 404-A
  • RS485-interface
  • Optionele temperatuur chart recorder (7 dagen) en optionele datalogger kunnen aangesloten worden
Temperatuurbereik: −50 tot −86 °C.
Certificaten: Wettelijke certificering: UL, cUL.