Fluorescentiecamera, VisiCam®
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
630-2668EA 5860 EUR
VWRI630-2668
Fluorescentiecamera, VisiCam®
Dankzij het ingebouwde buffergeheugen levert de camera een hoge framerate en een stabiele beeldoverdracht.
  • Meetgereedschap, timelapse, video-opname, panoramafunctie, multi-focus met uitgebreide scherptediepte
  • Fluorescentie samenvoegen/opsplitsen, voorgedefinieerde kleurlijst, AOI, aantekening, schaalmarkering, gegevens exporteren naar Excel, CSV
  • Compatibel met Twain en Directshow
Dynamisch bereik en lage ruis voor fluorescentietoepassingen en toepassingen bij weinig licht.
Bestelinformatie: Inclusief USB-kabel, PC-software en besturingsprogramma's. C-vatting (niet meegeleverd).
Leveringsinformatie: Supplied with a calibration slide and ruler.