Digitale camera, VisiCam® MET 5000
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
630-2669EA 2470 EUR
VWRI630-2669
Digitale camera, VisiCam® MET 5000
Wetenschappelijke CMOS-camera met ingebouwd buffergeheugen om hoge framesnelheid en stabiele beeldoverdracht te leveren.
  • Compact and dust-proof
  • Low noise and excellent colour reproduction
  • Observation methods: Brightfield and Darkfield
Geschikt voor inspectie van halfgeleiders, voor materiaalkunde, foutanalyse, donkerveld, histologie, pathologie en live cell imaging-toepassingen.
Standard C-mount attachment allows the camera to be attached to trinocular microscopes (provided the right C-mount adapter is used) or to binocular/monocular microscopes (with the optional eyepiece adapter 630-1121).
Bestelinformatie: Inclusief USB-kabel en beeldsoftware - Extra functies beschikbaar voor korrelgrootteanalyse, gietijzeranalyse, niet-metalen opnamegraad, roestgraad, faseanalyse.