VWR®, Houder voor handschoenendozen
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
611-3119EA 221 EUR
611-3119
VWR®, Houder voor handschoenendozen
Handschoendispensers
De handschoenendozen zijn gemaakt van duurzaam hars voor bestendigheid tegen agressieve reinigingsoplossingen.
  • Geschikt voor wandmontage, voor gebruiksgemak
  • Door het modulair ontwerp is horizontaal stapelen van meerdere dozen mogelijk
  • Universele pasvorm voor de meeste grote merken
Geschikt voor gebruik in cleanrooms, ziekenhuizen en microbiologische werkgebieden.
Leveringsinformatie: Schroeven voor montage meegeleverd.