U heeft gezocht op: Kloonbuffers
63  results were found
SearchResultCount:"63"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (J614-500ML)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Cloning Buffer, SM BUFFER
UOM: 1 * 500 mL
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Tris (hydroxymethyl) aminomethane.
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Ready to use Tris-EDTA buffer.
Catalogus nummer: (E522-100ML)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Cloning Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l) for biotechnology, sterile
UOM: 1 * 100 mL
Catalogus nummer: (J837-500ML)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 7,8 (2 mol/l)
UOM: 1 * 500 mL
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Cloning Buffer, EDTA, 0,5 M sterile solution
Catalogus nummer: (E521-100ML)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: With diethyl pyrocarbonate (DEPC).
UOM: 1 * 100 mL
Catalogus nummer: (E694-250ML)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 9 (1 mol/l)
UOM: 1 * 250 mL
Leverancier: Apollo Scientific
Omschrijving: Cloning Buffer, TE buffer (1X)
Catalogus nummer: (R010)
Leverancier: G-Biosciences
Omschrijving: Cloning Buffer, Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
UOM: 1 * 100 mL
Catalogus nummer: (ROCKMB-014)
Leverancier: Rockland Immunochemicals
Omschrijving: EDTA is widely used for scavenging metal ion in biochemistry and molecular biology. Ion depletion is commonly used to deactivate metal-dependent enzym...
UOM: 1 * 100 mL
Leverancier: PanReac AppliChem
Omschrijving: Cloning Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Leverancier: Apollo Scientific
Omschrijving: Cloning Buffer, EDTA solution (0.5 M) for molecular biology
Leverancier: Cayman Chemical
Omschrijving: Cloning Buffer, Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
Leverancier: Cayman Chemical
Omschrijving: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 7 (1 mol/L)
Catalogus nummer: (R013)
Leverancier: G-Biosciences
Omschrijving: A DNase and RNase free solution of 0.5M EDTA.
UOM: 1 * 100 mL
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 63
no targeter for Bottom