NBB®-B-AM, bouillon
Leverancier: Döhler
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
DOEH204706646EA 45.3 EUR
DOEH204706646
NBB®-B-AM, bouillon
Media voor microbiologie Geprepareerde media voor microbiologie
Voedingsbodem voor kwalitatieve detectie van indicatormicro-organismen met veegbemonstering met steriele wattenstaafjes als onderdeel van microbiologische faciliteitscontrole. Onder het NBB®-merk biedt Döhler innovatieve voedingsbodems voor snelle en betrouwbare detectie van drankbedervende micro-organismen, zoals Lactobacili, Pectinatus en Megasphaera, in alle monsters die ontstaan in brouwerijen, alsmede de wijnindustrie. NBB®-B-AM is een vloeibare voedingsbodem voor detectie van biofilmindicatormicro-organismen.
  • Eenvoudige hygiënebewaking voor analyse van zwakke punten en trendweergave
  • Monstername met behulp van wattenstaafjes op kritische punten binnen het gehele productieproces
  • Direct gebruik van vloeibaar medium
  • Eenvoudige, optische screening door een indicator die van rood in geel verandert