Monsternemer voor poeders
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
300-0166EA 206 EUR
300-0166
Monsternemer voor poeders
Monsternemers Monsterdompelaars
Monsternamesonde speciaal ontworpen voor afzonderlijke monsters uit polyethyleen of papieren zakken. De monsternemer met naaldpunt perforeert de zak met minimale beschadiging.
Suitable for use in the pharmaceutical, chemical, also food and dairy industries for collecting powder, flour, crystals and sugar.
Method of use: The probe is pulled out with sample ready to be poured out of the hollow handle. A bag or a container can be positioned over the handle for sample collection. The hole on the side of the bag can be closed with adhesive tape or with an appropriate label.