Monsternamenaald
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® MIPAW
300-0163EA 169 EUR
300-0163
Monsternamenaald
Monsternemers Monsterdompelaars
Monsternamenaald geschikt voor monstername van melkpoeder, bloem, zand en cement. Ideaal voor gebruik in zuivel-, voedsel-, voeder- en chemische industrieën.
  • Gemaakt van AISI 316L elektrolytisch gepolijst roestvrij staal
  • Aluminium handgreep
  • Steriliseerbaar
Wijze van gebruik: De sampler wordt in het te bemonsteren product geplaatst en vervolgens overgebracht naar een container.