VWR®, Veiligheidsbril, London
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
London
111-1845EA 8.8 EUR
111-1845
VWR®, Veiligheidsbril, London
Brillen
Stijlvolle beschermende bril die zowel modieus, goed passend en functioneel is.
  • Ingegoten neusbrug
  • Zachte, antislip rubberen brillenpoten
  • Meest geschikt voor smalle gezichtscontouren
Certificaten: Voldoet aan EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (frame); VWR® 2C-1,2 1 FT (lens)