Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
12632.06EA 0 EUR
12632.06
Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate
Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate
Formule: (NH₄)₃IrCl₆·xH₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003393
CAS nummer: 15752-05-3
EINECS: 239-842-0