Barium metaphosphate ≥90%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
22641.22EA 54.3 EUR
22641.22 22641.36
Barium metaphosphate ≥90%
Barium metaphosphate
Formule: Ba(PO₃)₂
MW: 295,25 g/mol
Smeltpunt: 1560 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061417
CAS nummer: 13762-83-9
EINECS: 237-362-6
ADR: 6.1,III