Barium calcium copper oxide (2-2-3) ≥99.9% (metals basis), fine agglomerate
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
40122.18EA 95.7 EUR
40122.18 40122.09
Barium calcium copper oxide (2-2-3) ≥99.9% (metals basis), fine agglomerate
Barium calcium copper oxide
Formule: Ba₂CaCu₂Ox,MultiplePhases
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00211652
UN: 1564
ADR: 6.1,III