Silicon ≥99.999%, powder -325 mesh
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
46654.09EA 94.3 EUR
46654.09 46654.18
Silicon ≥99.999%, powder -325 mesh
Silicon
Formule: Si
MW: 28,09 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085311
CAS nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
ADR: 4.1,III