4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10290.22EA 475 EUR
A10290.22 A10290.14 A10290.06
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid 98%
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Smeltpunt: 124…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020541
CAS nummer: 4619-20-9