Methyl-2-(4-(tert-butyl)phenyl)acetate 96%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A12421.14EA 151 EUR
A12421.14 A12421.06
Methyl-2-(4-(tert-butyl)phenyl)acetate 96%
Methyl-2-(4-(tert-butyl)phenyl)acetate
Formule: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,29 g/mol
Kookpunt: 149…151 °C (30 mmHg)
Dichtheid: 0,994
Vlampunt: >100 °C (212 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051913
CAS nummer: 3549-23-3
EINECS: 222-602-4