Ammonium zinc sulphate hydrate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13584.0BEA 87.4 EUR
A13584.0B A13584.30
Ammonium zinc sulphate hydrate
Ammonium zinc sulphate hydrate
Formule: (NH₄)₂Zn(SO₄)₂·xH₂O
MW: 293,57 g/mol (anhy)
Dichtheid: 1,931
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156122
CAS nummer: 77998-33-5
ADR: 9,III