Ammonium iron(III) oxalate trihydrate 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21411.36EA 83.8 EUR
B21411.36 B21411.22
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate 98%
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Formule: (NH₄)₃Fe(C₂O₄)₃·3H₂O
MW: 428,07 g/mol (374,02 anhy)
Dichtheid: 1,780
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150137
CAS nummer: 13268-42-3
EINECS: 238-090-0
ADR: 6.1,III