BAPTA tetraethyl ester ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B21971.06EA 347 EUR
B21971.06 B21971.03
BAPTA tetraethyl ester ≥98%
BAPTA tetraethyl ester
Formule: C₃₀H₄₀N₂O₁₀
MW: 588,66 g/mol
Smeltpunt: 98…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00532663
CAS nummer: 73630-07-6