(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H25854.03EA
211
EUR
H25854.03
H25854.MD
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Formule:
C₅H₈F₃N MW: 139,12 g/mol Kookpunt: 110…112 °C Smeltpunt: 27…31 °C Vlampunt: 26 °C (79 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03093766 CAS nummer: 119580-41-5 ADR: 4.1,III |