Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H51921.03EA 88.1 EUR
H51921.03 H51921.06
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester 95%
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formule: C₂₆H₃₂B₂O₄
MW: 430,16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16294538
CAS nummer: 863992-56-7