2-Fluoro-3-nitrotoluene 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H63173.14EA
93.8
EUR
H63173.14
H63173.22
2-Fluoro-3-nitrotoluene 98%
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Formule:
C₇H₆FNO₂ MW: 155,13 g/mol Kookpunt: 111 °C (12 mmHg) Smeltpunt: 19 °C (ontbinding) Dichtheid: 1,276 Vlampunt: 98 °C (208 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03412242 CAS nummer: 437-86-5 ADR: 6.1,III |