3-Bromobenzamide 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H64672.14EA 55.1 EUR
H64672.14 H64672.22
3-Bromobenzamide 99%
3-Bromobenzamide
Formule: C₇H₆BrNO
MW: 200,04 g/mol
Smeltpunt: 156…159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017127
CAS nummer: 22726-00-7