2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H64704.06EA
113
EUR
H64704.06
H64704.03
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 98%
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone
Formule:
C₈H₄F₄O MW: 192,11 g/mol Kookpunt: 79 °C (50 mmHg) Dichtheid: 1,372 Vlampunt: 17 °C (63 °F) |
MDL Nummer:
MFCD00039236 CAS nummer: 708-64-5 EINECS: 211-903-6 ADR: 3,II |