5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H64821.22EA 787 EUR
H64821.22 H64821.14 H64821.06
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid 98%
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid
Formule: C₅H₃NO₄S
MW: 173,14 g/mol
Smeltpunt: 154…159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00159552
CAS nummer: 6317-37-9
EINECS: 228-654-4