Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L14754.06EA 167 EUR
L14754.06 L14754.03
Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid 97%
Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₄
MW: 206,16 g/mol
Smeltpunt: ∼ 295 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093058
CAS nummer: 10351-75-4
EINECS: 000-000-0