VWR®, Eenkanaalspipetten, elektronisch, variabel volume
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
613-5417EA 560 EUR
613-5417 613-5418 613-5415 613-5416 VWRU10827-918 613-5781
VWR®, Eenkanaalspipetten, elektronisch, variabel volume
Pipetten Micropipetten
Deze pipetten combineren superieure nauwkeurigheid, precisie en robuustheid met een geavanceerd ergonomisch ontwerp.
Elektronische pipetten van VWR® bieden uitstekende prestaties in alle pipetteermodi. Ze vereisen vrijwel geen kracht om monsters op te zuigen en af te geven, en verminderen de RSI (Repetitive Strain Injury) die gepaard gaat met routinewerk aanzienlijk.
Pipetteermodi: PIPET- (standaardmodus), REVERSE-, REPETITIVE-, MIX- en CUSTOM.
Bestelinformatie: Elke pipet wordt geleverd met één lithium-ionbatterij, USB-voeding (5 V), verlengstuk voor tipuitwerper (alleen voor modellen van 10 µl), glijmiddel (behalve modellen van 10 µl), conformiteitscertificaat en een snelstartgids. Accessoirestandaards worden afzonderlijk verkocht.