VWR® Transilluminatoren
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
730-1473EA 1930 EUR
730-1473 730-1462 730-1474 730-1463 730-1475 730-1465 730-1476 730-1477 730-1478 730-1479 730-1480 730-0497 730-1481 730-1482 730-1483 730-1472 730-1461
VWR® Transilluminatoren
Transilluminatoren UV-transilluminatoren
Alle VWR® transilluminatoren schuiven open voor eenvoudige toegang en bieden zeer gelijkmatige verlichting. Deze voor gebruik met het VWR® Imager systeem hebben ook een variabele lichtsterkteregeling.
  • Choice of filter sizes
  • Safety cut-off (when in darkroom)
  • Choice of different/multiple wavelengths available
  • Available in Benchtop version with protective lid