Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Blocking-buffers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"53"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Powdered blocking buffer blend supplied in five convenient premeasured packs. Each pack prepares 1 litre of 1X solution.
UOM:  1 * 1 EA
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   RapidBlock™ oplossing vermindert de tijd tot 5 minuten voor Western- en dot blottingprocedures op PVDF en nitrocellulosemembranen. Deze proteïnevrije ...
Catalogus nummer: (M232-39.8G-5PK)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Each pack of powdered blocking buffer makes one liter of 1X solution.
UOM:  1 * 199 g
Catalogus nummer: (E213-5ML)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   An effective blocking agent used to increase the signal-to-noise ratio for detection during hybridisation.
UOM:  1 * 5 ml
Catalogus nummer: (A7099.0125)
Leverancier:  PanReac AppliChem
Omschrijving:   Blokkeerbuffer I is gebaseerd op een laag moleculair gewicht, zeer zuivere caseïne met NaCl en Tween® en gestabiliseerd met 0,1 % ProClin® 300. De buf...
UOM:  1 * 125 ml
Leverancier:  Biotium
Omschrijving:   Fish gelatin is commonly used in blocking solutions to minimise background noise in immunodetection procedures such as Western Blotting and immunostai...
Catalogus nummer: (ROCKMB-070)
Leverancier:  Rockland Immunochemicals
Omschrijving:   BLOCKING BUFFER FOR FLUORESCENT WB 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Catalogus nummer: (ROCKB501-0500)
Leverancier:  Rockland Immunochemicals
Omschrijving:   BLOTTO IMMUNOANALYTICAL GRADE (NON-FAT DRY MILK) 1 * 500 g
UOM:  1 * 500 g
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 53
  1  2  3  4  5  6  7  Volgende 
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN