Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Lysisbuffers
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"52"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (N653-100ML)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Lysis buffer for cultured mammalian cells contains SDS and deoxycholate for solubilisation of proteins from cytoplasm, membranes, and nuclei. Compatib...
UOM:  1 * 100 ml
Catalogus nummer: (M334-100ML)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Detergent-free buffer for isolation of proteins from tissue culture cells. Cell lysis and the subsequent isolation of the crude cytoplasmic fraction c...
UOM:  1 * 100 ml
Catalogus nummer: (J619-500ML)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   NP-40 Lysis Buffer is manufactured from Nonidet P-40 Substitute.
UOM:  1 * 500 ml
Leverancier:  PanReac AppliChem
Omschrijving:   Cationic detergent cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is used to liberate and complex with total cellular nucleic acids.
Leverancier:  Alfa Aesar
Omschrijving:   CHAPS lysis buffer (2X) 1 * 50 ml
Leverancier:  Thermo Scientific
Omschrijving:   The IP lysis buffer is a mammalian whole cell lysis reagent based on a modified RIPA buffer formulation without SDS.
Leverancier:  Alfa Aesar
Omschrijving:   Liquid
Catalogus nummer: (J60629.AK)
Leverancier:  Alfa Aesar
Omschrijving:   RIPA buffer-2 (2X) 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 52
  1  2  3  4  5  6  7  Volgende 
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN